Principaux documents
GF28588821
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 10mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI160251
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 285-888-21
Taille × épaisseur
10 mm × 0.075 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation