Principaux documents
GF27813438
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 1000 mm, natural
Synonyme(s) :
ME317933
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 278-134-38
Longueur
1000 mm
Diamètre
33 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.