Principaux documents
GF25024722
Polypropylene
(PP), granule, 5 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition homopolymer
Synonyme(s) :
PP306312
1 EA
577,00 €
577,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
577,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
577,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 250-247-22
Poids
5 kg
Taille nominale des granulés
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable