Principaux documents
GF23808933
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210340
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 238-089-33
Taille × épaisseur
4 mm × 0.38 mm