GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145440
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 234-631-65
Longueur
1 m
Diamètre
0.38 mm