Principaux documents
GF22445906
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 50.8 mm, size 155 × 157 mm
Synonyme(s) :
ST303175
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 224-459-06
Taille
155 × 157 mm
Épaisseur
50.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable