GF19379920
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
Synonyme(s) :
SI676010
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98.7%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 193-799-20
Poids
200 g
Taille max. des part.
75 μm