Principaux documents
GF15572639
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 89 × 89 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU070475
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-726-39
Taille
89 × 89 mm
Épaisseur
0.38 mm