Principaux documents
GF15542467
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE040310
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-424-67
Taille × épaisseur
25 mm × 0.5 mm