Principaux documents
GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT065105
1 EA
1 680,00 €
1 680,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 680,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 680,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 152-219-33
Longueur
10 m
Diamètre
0.025 mm