Principaux documents
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonyme(s) :
AL116010
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 141-494-36
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm