Documents
GF14020131
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 195 x 200mm, 0.35mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CO153035
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 140-201-31
Taille × épaisseur
195 x 200 mm × 0.35 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable