Principaux documents
GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
AG065160
1 EA
288,00 €
288,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
288,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
288,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 138-889-96
Longueur
2 m
Diamètre
1.0 mm