Principaux documents
GF12983788
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NI115110
1 EA
399,00 €
399,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
399,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
399,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 129-837-88
L × diam.
100 m × 0.125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.