Principaux documents
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
Synonyme(s) :
NI706011
1 EA
377,00 €
377,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
377,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 109-484-17
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm
Taille moyenne des particules
45 μm