GF10928752
Copper
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Synonyme(s) :
CU006022
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 109-287-52
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
5 μm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable