Principaux documents
GF10716083
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
FF506010
1 EA
842,00 €
842,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
842,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
842,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 107-160-83
Poids
100 g
Taille max. des part.
500 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable