Principaux documents
GF10491656
Copper
foil, thickness 0.0076 mm, length 2 m, coil width 8.7 mm
Synonyme(s) :
CU000206
1 EA
410,00 €
410,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
410,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
410,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 104-916-56
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
8.7 mm
Épaisseur
0.0076 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable