Documents
GF10361214
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245130
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 103-612-14
Longueur
50 m
Diamètre
0.12 mm