Documents
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Synonyme(s) :
AL609600
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 102-921-83
Diamètre
76.2 mm
76.2 mm
Épaisseur
6.35 mm