GF09121889
Nickel
foil, 0.5m coil, thickness 0.004mm, hard, 99.98%
Synonyme(s) :
Nickel, NI000222
About This Item
Pureté
≥99.98%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 091-218-89
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable