Principaux documents
GF08865928
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.0125 mm, length 0.5 m, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL010220
1 EA
694,00 €
694,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
694,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
694,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 088-659-28
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.0125 mm