Principaux documents
GF07753091
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 1.6mm diameter
Synonyme(s) :
FE047901
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-530-91
L × diam.
200 mm × 1.6 mm