Principaux documents
GF07584385
Zinc
rod, 7.62 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN007914
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 075-843-85
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longueur
1000 mm
Diamètre
7.62 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable