Principaux documents
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077955
1 EA
539,00 €
539,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
539,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
539,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 059-529-33
Longueur
200 mm
Diamètre
25 mm