Documents
GF05019667
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 100 × 100 mm, black
Synonyme(s) :
BI303130
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 050-196-67
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
12 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable