GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607920
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 047-937-11
Longueur
300 mm
Diamètre
2.0 mm