Documents
GF04614296
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, length 0.5 m, temper hard
Synonyme(s) :
FE020268
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 046-142-96
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.18 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy