GF02386166
Terbium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonyme(s) :
Terbium, TB006010
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 023-861-66
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
500 μm
Point d'ébullition
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable