Principaux documents
GF01100574
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
20m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
PT105825
1 EA
971,00 €
971,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
971,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
971,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-005-74
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.007 mm