Principaux documents
GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Synonyme(s) :
PB000450
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 002-064-91
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Taille
90 × 125 mm
Épaisseur
2.0 mm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N