G4780
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
1720474
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Activité optique
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
Concentration
≥70 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)C=O