Principaux documents
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
Synonyme(s) :
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H25NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges