E18603
Ethyl 4-cyanobenzoate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup