DWKFDF136A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
Synonyme(s) :
FDF136A
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round clear PMP flask
Caractéristiques
class A tolerance
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon FDF136A
Capacité
500 mL , with +/-5mL tolerance
Catégories apparentées
Application
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caractéristiques et avantages
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042