Principaux documents
DWKCP0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonyme(s) :
CP0025P
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CP0025P
Capacité
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface