DWKBPB1000P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BPB1000P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
assay range
accuracy: 100 mL
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056