Principaux documents
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
BDH118T
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Caractéristiques
class B
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
50 mL
Description générale
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
Application
Ideal for educational labs where breakages often occur
Caractéristiques et avantages
Robust construction for strength and transparency