Principaux documents
DWK217418607
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonyme(s) :
217418607
1 EACH
236,00 €
236,00 €
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Changer de vue
1 EACH
236,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
236,00 €
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Matériaux
round bottom
wide neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217418607
Capacité
10000 mL
Application
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Caractéristiques et avantages
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences