Principaux documents
DWK209165
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
Synonyme(s) :
209165
72 EACH
137,00 €
137,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
72 EACH
137,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
137,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Matériaux
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209165
Diam. du flacon × H
32 mm × 69 mm
Capacité
30 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.