Documents
D95603
Sigma-Aldrich
Diethyl formamidomalonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
HCONHCH(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
53-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup