Principaux documents
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine
98%
Synonyme(s) :
3,5-Dichloropyridine
25 G
40,60 €
40,60 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
40,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,60 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clé InChI
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves