D69602
1,5-Dichloropentane
99%
Synonyme(s) :
Pentamethylene dichloride
About This Item
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
63-66 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−72 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clé InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup