Principaux documents
D65054
Sigma-Aldrich
Dichloromalononitrile
95%
About This Item
Formule linéaire :
NCCCl2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
Densité
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(C#N)C#N