Principaux documents
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.22
Beilstein:
111239
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
281 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F
Point d'éclair (°C)
143 °C