D184403
2,4-Dimethylquinoline
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
264-265 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter