Documents
D173053
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyloxamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCOCONHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
214-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNC(=O)C(=O)NC
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5-3(7)4(8)6-2/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
Clé InChI
IPZCJUOJSODZNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable