D149403
3,4-Dimethylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
asym.-o-Xylylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable