Key Documents
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
2210860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable