Key Documents
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
Synonyme(s) :
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
91-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
Clé InChI
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N